Botellas, cuello ancho, con rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1160100 1160200 1160110 1160220
SCOT1160100EA 1090 EUR
SCOT1160100 SCOT1160200 SCOT1160110 SCOT1160220
Botellas, cuello ancho, con rosca, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, sin tapón de rosca y anillo de vertido.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Estas botellas/carboys de mayor tamaño son ideales para el almacenamiento a granel y la manipulación de productos intermedios líquidos y sólidos y formulaciones finales.