Conos de sedimentación, tipo Imhoff, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
214005402
SCOT214005402EA 965 EUR
SCOT214005402
Conos de sedimentación, tipo Imhoff, DURAN®
Embudos Conos de sedimentación
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Sin graduaciones
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.