Tubos de rosca, desmontables, rosca DIN, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
248350103 248380209 248360207 248370105 248390107
SCOT248350103EA 37.8 EUR
SCOT248350103 SCOT248380209 SCOT248360207 SCOT248370105 SCOT248390107
Tubos de rosca, desmontables, rosca DIN, DURAN®
Adaptadores Adaptadores, tubos roscados
Hecha de DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Rosca de tornillo GL. Es utilizado por los sopladores de vidrio en la construcción de cristalería de laboratorio.
DIN 12216