Pinzas para bocas esmeriladas cónicas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
290300202 290300305 290300408 290300605 290300708 290300802 290300905 290301104
SCOT290300202EA 5.8 EUR
SCOT290300202 201-0385 SCOT290300408 201-0386 201-0387 201-0388 201-0389 201-0140
Pinzas para bocas esmeriladas cónicas, DURAN®
Abrazaderas Pinzas para juntas NS
Acero inoxidable. Abrazaderas para un ajuste firme y seguro de conexiones de juntas esmeriladas cónicas.
  • Muy buena resistencia a productos químicos, y a corrosión
  • Ideales para uso a temperaturas muy altas
  • No se deforman, fáciles de montar y desmontar