Anillos de sellado de silicona con arandela de PTFE DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292350607 292361004 292361201 292361604 292361801 292371202 292370806 292340606 292350804 292351003 292361407 292371005 292382602 292383204
SCOT292350607EA 7.6 EUR
SCOT292350607 275-1338 SCOT292361201 SCOT292361604 SCOT292361801 SCOT292371202 SCOT292370806 SCOT292340606 SCOT292350804 SCOT292351003 SCOT292361407 SCOT292371005 SCOT292382602 SCOT292383204
Anillos de sellado de silicona con arandela de PTFE DURAN®
Juntas Anillos de Sellado
VMQ con recubrimiento de PTFE adherido.
  • Resistente a la temperatura de −200 a +250 ° C
  • Muy buena resistencia química.
  • Fácil manipulación
Para tapas de conexión roscadas con orificio y rosca GL.