Bidones redondos
Proveedor: S.C.A.T.
107704 107706 107711 107722 107712 107721 107720 107730
590-0572EA 94.7 EUR
590-0572 590-0573 SCTV107711 SCTV107722 SCTV107712 SCTV107721 SCTV107720 SCTV107730
Bidones redondos
Contenedores
Los bidones redondos SCAT son ideales para recoger y eliminar pequeñas cantidades de disolventes gracias a sus dimensiones compactas. Varios botes redondos SCAT pueden ser fácilmente estacionados en el sistema HPLC y equipados con SCAT SafeyWasteCaps.
  • Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) o en PP y, por tanto, resistentes a todos los disolventes habituales en el laboratorio
  • Disponible en las roscas comunes S65, S70/71 y B83
  • Las capacidades de llenado van desde los muy compactos 2 a 4 L, 10, 25, 50 y 60 L para la recogida de disolventes