Kovac's indole reagent, Millipore®

Proveedor: Merck

67309-100ML-F
SIAL67309-100ML-FEA 87.8 EUR
SIAL67309-100ML-F
Kovac's indole reagent, Millipore®
Kovac's indole reagent
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Pto. Ebullición: 176…177 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 72 °C
Densidad: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003381
Núm. CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Índice Merck: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR