Acetato de pentilo

Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro

A1280-200LTBL A1280-20LTMT
SPCMA1280-200LTBLEA 5400 EUR
SPCMA1280-200LTBL SPCMA1280-20LTMT
Acetato de pentilo
Acetato de pentilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 149 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009500
Núm. CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR