D(+)-Biotina, en polvo USP

Proveedor: Spectrum Chemical

B1103-1KGBL B1103-100GMBL B1103-1GM B1103-25GM B1103-500GMBL B1103-500MG B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA 0 EUR
SPCMB1103-1KGBL SPCMB1103-100GMBL SPCMB1103-1GM SPCMB1103-25GM SPCMB1103-500GMBL SPCMB1103-500MG SPCMB1103-5GM
D(+)-Biotina, en polvo USP
D(+)-Biotina

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Pto. de fusión: 232…233 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005541
Núm. CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Índice Merck: 13,01231

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 97.5% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR