2,6-Di-terc-butil-p-cresol, granular NF

Proveedor: Spectrum Chemical

Sinónimos: 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol

B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 2570 EUR
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-terc-butil-p-cresol, granular NF
2,6-Di-terc-butil-p-cresol

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formula: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Pto. Ebullición: 265
Pto. de fusión: 69…70 °C
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011644
Núm. CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Índice Merck: 13,01547

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR