Ácido benzoico, en cristales USP, Ph. Eur., BP, JP

Proveedor: Spectrum Chemical
Atención

BE140-12KG BE140-2.5KG BE140-25KGBL
SPCMBE140-12KGEA 1530 EUR
SPCMBE140-12KG SPCMBE140-2.5KG SPCMBE140-25KGBL
Ácido benzoico, en cristales USP, Ph. Eur., BP, JP
Ácido benzoico

Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 249 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…123 °C
Densidad: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002398
Núm. CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
IR: 01-2119455536-33
Índice Merck: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 99.5% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR