Dextrina, amarillo, en polvo

Proveedor: Spectrum Chemical

DE138-2.5KG DE138-50LBBL
SPCMDE138-2.5KGEA 455 EUR
SPCMDE138-2.5KG SPCMDE138-50LBBL
Dextrina, amarillo, en polvo
Dextrina

Form: Yellow Powder

Formula: (C₆H₁₂O₆)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081554
Núm. CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR