Hidroquinona USP

Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro

HY113-2.5KG HY113-25KGBL HY113-50KGBL HY113-500GM
SPCMHY113-2.5KGEA 4120 EUR
SPCMHY113-2.5KG SPCMHY113-25KGBL SPCMHY113-50KGBL SPCMHY113-500GM
Hidroquinona USP
Hidroquinona

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formula: C₆H₄(OH)₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 172 °C
Densidad: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002339
Núm. CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR