Sodio metabisolfito ≥65%, granular NF, Ph. Eur., BP, JP for food industry

Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro

SO182-12KG SO182-2.5KG SO182-45KGBL
SPCMSO182-12KGEA 1000 EUR
SPCMSO182-12KG SPCMSO182-2.5KG SPCMSO182-45KGBL
Sodio metabisolfito ≥65%, granular NF, Ph. Eur., BP, JP for food industry
Sodio metabisolfito

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formula: Na₂S₂O₅
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
IR: 01-2119531326-45
Índice Merck: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 65% Min.

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR