Condrocitos humanos sanos P0 (50-70y), CELLvo™
Proveedor: STEMBIOSYS
HCA3-100M-000 HCA3-100M-6WP HCA3-100M-T75 HCA3-100M-T150 HCA3-100F-000 HCA3-100F-6WP HCA3-100F-T75 HCA3-100F-T150
STBSHCA3-100M-000EA 0 EUR
STBSHCA3-100M-000 STBSHCA3-100M-6WP STBSHCA3-100M-T75 STBSHCA3-100M-T150 STBSHCA3-100F-000 STBSHCA3-100F-6WP STBSHCA3-100F-T75 STBSHCA3-100F-T150
Condrocitos humanos sanos P0 (50-70y), CELLvo™
Células
CELLvo™ Healthy Human Chondrocytes (50-70y) son células primarias, no cultivadas, aisladas de cartílago de cadáveres recientemente enfermos de donantes de entre 50 y 70 años. El estado de salud se determina mediante la inspección macroscópica del tejido utilizando una escala de Outerbridge (1960) modificada para distinguir las articulaciones sanas de las que presentan signos de artrosis. Las células se aíslan mediante digestión enzimática antes de la criopreservación.