Plomo 1000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Proveedor: Merck
41318-100ML-F
SUPL41318-100ML-FEA 134 EUR
SUPL41318-100ML-F
Plomo 1000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de plomo
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.