Dopamina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)

Proveedor: TCI

A0305-1G A0305-25G A0305-5G
TCIAA0305-1GEA 18 EUR
TCIAA0305-1G TCIAA0305-25G TCIAA0305-5G
Dopamina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Dopamina clorhidrato
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 246…249 °C
Densidad: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00012898
Núm. CAS: 62-31-7
EINECS: 200-527-8
Índice Merck: 14,08462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92a8a471fb2c6c97c04f7194d7149045ee707e4b&vid=92a8a471fb2c6c97c04f7194d7149045ee707e4b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR