Ácido azelaico ≥80.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

A0561-25G A0561-500G
TCIAA0561-25GEA 16 EUR
TCIAA0561-25G TCIAA0561-500G
Ácido azelaico ≥80.0% (por GC)
Ácido azelaico
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 360°C
Pto. de fusión: 106 °C
Densidad: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004432
Núm. CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Índice Merck: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc197c25358a606244fcd69e5626dfb080e269d&vid=2cc197c25358a606244fcd69e5626dfb080e269d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR