Dibutyl adipate ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Adipic Acid Dibutyl Ester

A0655-25ML A0655-500ML
TCIAA0655-25MLEA 17 EUR
TCIAA0655-25ML TCIAA0655-500ML
Dibutyl adipate ≥99.0% (por GC)
Dibutyl adipate
Formula: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258.36 g/mol
Pto. Ebullición: 305°C
Pto. de fusión: –32°C
Pto. de inflamación: 166°C
Número MDL: MFCD00009451
Núm. CAS: 105-99-7
EINECS: 203-350-4
UN: 3082
ADR: 9 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR