Acetato de 2-feniletil ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

A0692-25G A0692-500G
TCIAA0692-25GEA 16 EUR
TCIAA0692-25G TCIAA0692-500G
Acetato de 2-feniletil ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-feniletil
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 233 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,0286 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110°C
Número MDL: MFCD00008720
Núm. CAS: 103-45-7
EINECS: 203-113-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec7b270a57ee4a9ec1755eca69d414bd0259de3&vid=dec7b270a57ee4a9ec1755eca69d414bd0259de3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR