3-Aminocrotónonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile
A0944-25G A0944-100G
TCIAA0944-25GEA 30 EUR
TCIAA0944-25G TCIAA0944-100G
3-Aminocrotónonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Aminocrotónonitrilo
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Número MDL: MFCD00008071
Núm. CAS: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9b54ba6a86f7e7f46b712a4e9f030cc4d992404&vid=c9b54ba6a86f7e7f46b712a4e9f030cc4d992404&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %