4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

A1058-500G A1058-25G
TCIAA1058-500GEA 223 EUR
TCIAA1058-500G TCIAA1058-25G
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007841
Núm. CAS: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&vid=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR