Acetoacetato de bencilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

A1080-25ML A1080-500ML A1080-100ML
TCIAA1080-25MLEA 29 EUR
TCIAA1080-25ML TCIAA1080-500ML TCIAA1080-100ML
Acetoacetato de bencilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Acetoacetato de bencilo
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 163°C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00008785
Núm. CAS: 5396-89-4
EINECS: 226-416-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62496c3817cdc6c4effd7f0d259b26c1f36b6f25&vid=62496c3817cdc6c4effd7f0d259b26c1f36b6f25&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR