2-Amino-5-metiltiazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Metiltiazol-2-ilamina
A1250-25G
TCIAA1250-25GEA 56 EUR
TCIAA1250-25G
2-Amino-5-metiltiazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-metiltiazol
Formula: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 96 °C
Número MDL: MFCD00078317
Núm. CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=021348b60cc075d2e36468dd9b503f4f5a9e56f3&vid=021348b60cc075d2e36468dd9b503f4f5a9e56f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C