Allyl(chloromethyl)dimethylsilane ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Chloromethyldimethylsilyl-1-propene

A1326-5G
TCIAA1326-5GEA 421 EUR
TCIAA1326-5G
Allyl(chloromethyl)dimethylsilane ≥95.0% (por GC)
Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
Formula: C₆H₁₃ClSi
MW: 148.71 g/mol
Número MDL: MFCD00012045
Núm. CAS: 33558-75-7
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR