1-(3-Acetamidophenyl)-5-mercaptotetrazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(3-(5-Mercapto-1H-tetrazol-1-yl)phenyl)acetamide
A1352-10G
TCIAA1352-10GEA 102 EUR
TCIAA1352-10G
1-(3-Acetamidophenyl)-5-mercaptotetrazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(3-Acetamidophenyl)-5-mercaptotetrazole
Formula: C₉H₉N₅OS
MW: 235,27 g/mol
Número MDL: MFCD00603728
Núm. CAS: 14070-48-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %