5-Aminoisoftalato de dimetilo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Dimetilo 5-aminoisoftalato

A1586-25G
TCIAA1586-25GEA 27 EUR
TCIAA1586-25G
5-Aminoisoftalato de dimetilo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Aminoisoftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,2 g/mol
Número MDL: MFCD00008435
Núm. CAS: 99-27-4
EINECS: 202-743-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa8d0d1d0ceea6203ced7293e8fa10949bb94eac&vid=fa8d0d1d0ceea6203ced7293e8fa10949bb94eac&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR