p-Anisaldehído solución in ethanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, para TLC

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 4-Methoxybenzaldehyde

A1674-500ML A1674-100ML
TCIAA1674-500MLEA 84 EUR
TCIAA1674-500ML TCIAA1674-100ML
p-Anisaldehído solución in ethanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, para TLC
p-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Pto. Ebullición: 140
Pto. de inflamación: 110
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003385
Núm. CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9785f5e5a82d119c6bd327473326b3f8da4ed64a&vid=64d2a02464457d0d82d716682b8899a53fc1ce20&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Color test A yellow spot appears on 4-dimethylaminobenzaldehyde.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR