N-Fenil-o-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

A2129-25G A2129-5G
TCIAA2129-25GEA 103 EUR
TCIAA2129-25G TCIAA2129-5G
N-Fenil-o-fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Fenil-o-fenilendiamina
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: 77…80 °C
Densidad: 1,234 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007685
Núm. CAS: 534-85-0
EINECS: 208-606-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9f97fcd827bbdbf9f4e3daed4ac471112e2247&vid=ea9f97fcd827bbdbf9f4e3daed4ac471112e2247&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR