Aloe emodin ≥97.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

A2491-100MG A2491-1G
TCIAA2491-100MGEA 47 EUR
TCIAA2491-100MG TCIAA2491-1G
Aloe emodin ≥97.0% (by HPLC)
Aloe emodin
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017373
Núm. CAS: 481-72-1
EINECS: 207-571-7
Índice Merck: 14,00306

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR