Acitretin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

A3097-50MG A3097-250MG
TCIAA3097-50MGEA 108 EUR
TCIAA3097-50MG TCIAA3097-250MG
Acitretin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Acitretin
Formula: C₂₁H₂₆O₃
Pto. de fusión: 230°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00866632
Núm. CAS: 55079-83-9
EINECS: 259-474-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,00112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=629f7c928a009a61be49d5603c8f7c670e8030ab&vid=629f7c928a009a61be49d5603c8f7c670e8030ab&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR