Alcaftadine ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 11-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepine-3-carbaldehyde, 6,11-Dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-imidazo[2,1-b][3]benzazepine-3-carboxaldehyde

A3237-25MG
TCIAA3237-25MGEA 191 EUR
TCIAA3237-25MG
Alcaftadine ≥98.0% (por GC)
Alcaftadine
Formula: C₁₉H₂₁N₃O
MW: 307,40 g/mol
Pto. de fusión: 167°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09954106
Núm. CAS: 147084-10-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR