2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥95.0% (por GC) for gas chromatography

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: BSTFA

A5603-5ML
TCIAA5603-5MLEA 28 EUR
TCIAA5603-5ML
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥95.0% (por GC) for gas chromatography
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: -41
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=054abbd9dba2d0abbf300c204f46006d8bbad24b&vid=e419889b401959aa064c16e6ee652d374e343fb4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Valine


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR