Nonafluorovaleric acid ∼0.5 mol/L in water para cromatografía en par iónico, para LC-MS

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Nonafluoropentanoic Acid, IPC-PFFA-5, Perfluoropentanoic Acid, Perfluorovaleric Acid

A5714-10ML
TCIAA5714-10MLEA 80 EUR
TCIAA5714-10ML
Nonafluorovaleric acid ∼0.5 mol/L in water para cromatografía en par iónico, para LC-MS
Nonafluorovaleric acid
Formula: C₅HF₉O₂
MW: 264.05 g/mol
Número MDL: MFCD00040211
Núm. CAS: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN: 3265
ADR: 8 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (270nm) max. 0.300
Absorbance (300nm) max. 0.100

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR