Bencilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

B0423-25ML B0423-500ML
TCIAB0423-25MLEA 45 EUR
TCIAB0423-25ML TCIAB0423-500ML
Bencilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Bencilmalonato de dietilo
Formula: C₁₄H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 300°C
Número MDL: MFCD00009166
Núm. CAS: 607-81-8
EINECS: 210-142-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3d8a6fd62e7a02e02901018edb559d212ffa11&vid=df3d8a6fd62e7a02e02901018edb559d212ffa11&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR