Bis(2-etoxietil) éter ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B0489-25ML B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA 16 EUR
TCIAB0489-25ML TCIAB0489-500ML
Bis(2-etoxietil) éter ≥98.0% (por GC)
Bis(2-etoxietil) éter
Formula: C₈H₁₈O₃
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: –44°C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009254
Núm. CAS: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Índice Merck: 14,03118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&vid=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR