2-Bromoetil etil éter ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B0595-25G B0595-500G B0595-100G
TCIAB0595-25GEA 41 EUR
TCIAB0595-25G TCIAB0595-500G TCIAB0595-100G
2-Bromoetil etil éter ≥95.0% (por GC)
2-Bromoetil etil éter
Formula: C₄H₉BrO
MW: 153.02 g/mol
Pto. de inflamación: 21°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000237
Núm. CAS: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41f458e056d56e43113e7c9a12293ff97ede75f7&vid=41f458e056d56e43113e7c9a12293ff97ede75f7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR