3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane

B0641-25G B0641-250G
TCIAB0641-25GEA 93 EUR
TCIAB0641-25G TCIAB0641-250G
3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (por GC)
3-Bromo-1-propanol
Formula: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138.99 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de inflamación: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002942
Núm. CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7de71ecffe92a2b11065429627b4248fc1fa607d&vid=7de71ecffe92a2b11065429627b4248fc1fa607d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR