3-Bromopropionato de metilo ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B0648-25G B0648-100G
TCIAB0648-25GEA 50 EUR
TCIAB0648-25G TCIAB0648-100G
3-Bromopropionato de metilo ≥99.0% (por GC)
3-Bromopropionato de metilo
Formula: C₄H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00000250
Núm. CAS: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&vid=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR