2-Bromopiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B0650-100ML B0650-25ML B0650-500ML
TCIAB0650-100MLEA 91 EUR
TCIAB0650-100ML TCIAB0650-25ML TCIAB0650-500ML
2-Bromopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromopiridina
Formula: C₅H₄BrN
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: –40,1 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006219
Núm. CAS: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&vid=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR