2-Butanotiol ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B0686-25ML B0686-500ML
TCIAB0686-25MLEA 24 EUR
TCIAB0686-25ML TCIAB0686-500ML
2-Butanotiol ≥97.0% (por GC)
2-Butanotiol
Formula: C₄H₁₀S
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de fusión: –165 °C
Densidad: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –23°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004865
Núm. CAS: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
UN: 2347
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c149d2c2f7b3eaaaa576387364ce2712e75fb234&vid=07120d75a90448614422d5357c83f13c42ec627e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR