terc-Butilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

B0709.0025 B0709-25ML B0709-500ML B0709-100ML
TCIAB0709.0025EA 0 EUR
TCIAB0709.0025 TCIAB0709-25ML TCIAB0709-500ML TCIAB0709-100ML
terc-Butilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
terc-Butilamina
Formula: C₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 46°C
Pto. de fusión: –72 °C
Densidad: 0,6965 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008050
Núm. CAS: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=558efba197c80a6cf715a9c7543bc31acd41836e&vid=231886ff2ec0f6816d607a672c4fb9c65b4335c4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR