Ácido butírico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0754-25ML B0754-500ML
TCIAB0754-25MLEA 16 EUR
TCIAB0754-25ML TCIAB0754-500ML
Ácido butírico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido butírico
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002814
Núm. CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01593
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb6bf5b2c2b02f030d161125b884712fad0b675&vid=1b2e897268a1c8e805190e03abd65cdc7d7c13c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %