4-Bromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

B0787-25G B0787-500G B0787-100G
TCIAB0787-25GEA 21 EUR
TCIAB0787-25G TCIAB0787-500G TCIAB0787-100G
4-Bromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
MW: 173.01 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Pto. de fusión: 63
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002313
Núm. CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07e7e461be5aabf9bb645a748408a13a66d81ec&vid=53dd3c9344ec7e8d27e545283fa3c4178c325b01&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR