Trimellitic acid tributyl ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0880-25ML
TCIAB0880-25MLEA 25 EUR
TCIAB0880-25ML
Trimellitic acid tributyl ester ≥98.0% (por GC)
Trimellitic acid tributyl ester
Formula: C₂₁H₃₀O₆
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 215°C
Número MDL: MFCD00059424
Núm. CAS: 1726-23-4
EINECS: 217-038-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ff24419357af77bcc52b7831ea0ca99a0823868&vid=6ff24419357af77bcc52b7831ea0ca99a0823868&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %