2-tert-Butyltoluene ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0966-1ML
TCIAB0966-1MLEA 138 EUR
TCIAB0966-1ML
2-tert-Butyltoluene ≥99.0% (por GC)
2-tert-Butyltoluene
Formula: C₁₁H₁₆
MW: 148.25 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD00059209
Núm. CAS: 1074-92-6
UN: 2667
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ca9538d93abc42942ef5780bbdf6b5e97ced60c&vid=6ca9538d93abc42942ef5780bbdf6b5e97ced60c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %