α-Bromo-m-xileno ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Methylbenzyl bromide
B1010-25G
TCIAB1010-25GEA 46 EUR
TCIAB1010-25G
α-Bromo-m-xileno ≥90.0% (por GC)
α-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de fusión: 18
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00000177
Núm. CAS: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,10090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2ff9a06e08424d175fa0bc37907c1e623e92ac&vid=60bf21114b63aa7ed2d42dec427d0bbcf579f84c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %