4,4'-Biphenyldicarbonitrile ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1181-1G
TCIAB1181-1GEA 122 EUR
TCIAB1181-1G
4,4'-Biphenyldicarbonitrile ≥97.0% (por GC)
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Formula: C₁₄H₈N₂
Número MDL: MFCD00013805
Núm. CAS: 1591-30-6
EINECS: 216-468-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C