1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B1201-25ML B1201-500ML
TCIAB1201-25MLEA 19 EUR
TCIAB1201-25ML TCIAB1201-500ML
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (por GC)
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether
Formula: C₁₀H₂₄N₂O₂
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de inflamación: 159°C
Número MDL: MFCD00009802
Núm. CAS: 7300-34-7
EINECS: 230-745-9
UN: 2735
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR