4-sec-Butilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

B1256-25ML B1256-5ML
TCIAB1256-25MLEA 181 EUR
TCIAB1256-25ML TCIAB1256-5ML
4-sec-Butilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-sec-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 238°C
Densidad: 0,977 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00010223
Núm. CAS: 30273-11-1
EINECS: 250-108-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=114e38302c007288b58a8f8e92ae431acfc22907&vid=114e38302c007288b58a8f8e92ae431acfc22907&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR